Läs mer
Rosolic acid
Produktkod. p-7025978
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410347 25 g 25g
11420347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21737.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
Rosolsyra används som en pH-indikator i intervallet från 5,0 till 6,8. Det fungerar som en mellanprodukt i tillverkningsfärgerna. Det är involverat i aktiveringen av hemoxygenas och i hämningen av DNA-fragmentering. Den finner tillämpning vid selektiv isolering av koliforma bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Rosolsyra används som pH-indikator i intervallet 5,0 till 6,8. Det fungerar som en mellanprodukt i tillverkningsfärgerna. Det är involverat i aktiveringen av hemoxygenas och i hämningen av DNA-fragmentering. Den finner tillämpning vid selektiv isolering av koliforma bakterier.
Löslighet
Lösligt i alkohol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och starka syror. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-45-2
Molekylformel C19H14O3
Molekylvikt (g/mol) 290.32
MDL-nummer MFCD00001624
InChI-nyckel FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC-namn 4-[bis(4-hydroxifenyl)metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosolic acid
Kvantitet 25 g
Beilstein 2055205
Merck Index 14,881
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,sodium hydroxide,potassium hydroxide and strong acids. Insoluble in water.
Formel vikt 290.32
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rosolic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Rosolic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.