Läs mer
Rosolisyra
Beskrivning
Rosolsyra används som en pH-indikator i intervallet från 5,0 till 6,8. Det fungerar som en mellanprodukt i tillverkningsfärgerna. Det är involverat i aktiveringen av hemoxygenas och i hämningen av DNA-fragmentering. Den finner tillämpning vid selektiv isolering av koliforma bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Rosolsyra används som pH-indikator i intervallet 5,0 till 6,8. Det fungerar som en mellanprodukt i tillverkningsfärgerna. Det är involverat i aktiveringen av hemoxygenas och i hämningen av DNA-fragmentering. Den finner tillämpning vid selektiv isolering av koliforma bakterier.
Löslighet
Lösligt i alkohol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och starka syror. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosolic acid |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2055205 |
| Merck Index | 14,881 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och starka syror. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 290.32 |
Säkerhet och hantering
- Rosolic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Rosolic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.