Läs mer
Rosoxacin, LoGiCal
Produktkod. 30460380
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30460380 5 mg
1 options
Produktkod. 30460380 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1784.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Rosoxacin
CAS 40034-42-2
Analyt- eller komponentnamn Rosoxacin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H14 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Acrosoxacin, Eracin, Eradacil, Eradacin, NSC 146617, Rosoxacin, Roxadyl, Win 35213, Winuron
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O3/c1-2-19-10-14(17(21)22)16(20)13-4-3-12(9-15(13)19)11-5-7-18-8-6-11/h3-10H,2H2,1H3,(H,21,22)
Lösningstyp Neat
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(cc12)c3ccncc3
IUPAC-namn 1-ethyl-4-oxo-7-pyridin-4-ylquinoline-3-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 294.1004 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.