Läs mer
Rosoxacin Potassium Salt (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosoxacin Potassium Salt |
| Molekylformel | C17H13KN2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Potassium Salt, Acrosoxacin Potassium Salt, Eracin Potassium Salt, Eradacil Potassium Salt, Eradacin Potassium Salt, NSC 146617 Potassium Salt, Roxadyl Potassium Salt, Win 35213 Potassium Salt, Winuron Potassium Salt, 1-Ethyl-4-oxo-7-(pyridin-4-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O3.K/c1-2-19-10-14(17(21)22)16(20)13-4-3-12(9-15(13)19)11-5-7-18-8-6-11;/h3-10H,2H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=CC(C3=CC=NC=C3)=C2)C1=O)[O-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium 1-ethyl-4-oxo-7-(pyridin-4-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.4 |
| Formel vikt | 332.06 |