missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Rostafuroxin

Beskrivning
Rostafuroxin is a Na+/K+ ATPase modulator. Inhibits the Normalizes renal Na+/K+ ATPase pump function in mutant adducin- and endogenous ouabain-dependent forms of hypertension. Reduces blood pressure in Milan hypertensive rats. Controls mania-like behaviors in Myshkin mice having a Na+/K+ ATPase α3 subunit mutation. Antagonizes the effects of Ouabain (Cat.No. 1076) on myogenic tone and Ca2+ signaling in rat hippocampal neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3β,5β,14β)-21,23-Epoxy-24-norchola-20,22-diene-3,14,17-triol |
| CAS | 156722-18-8 |
| Synonym | PST 2238 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Na+/K+ ATPase Modulators |
| Molekylformel | C23H34O4 |
| Formel vikt | 374.51 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?