missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rosuvastatin Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Allyl Ester |
| CAS | 1352945-05-1 |
| Molekylformel | C25H32FN3O6S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Allyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32FN3O6S/c1-6-13-35-22(32)15-20(31)14-19(30)11-12-21-23(16(2)3)27-25(29(4)36(5,33)34)28-24(21)17-7-9-18(26)10-8-17/h6-12,16,19-20,30-31H,1,13-15H2,2-5H3/b12-11+/t19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OCC=C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.6 |
| Formel vikt | 521.1996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?