Läs mer
Rosuvastatin, kalciumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15585916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585916 250 mg 250mg
15575916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456232500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147098-20-2 | C22H28FN3O61/2Ca | 500.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147098-20-2
Molekylformel C22H28FN3O61/2Ca
Molekylvikt (g/mol) 500.58
InChI-nyckel LQFSLFAVBQEFBH-LSMDDVBQSA-N
Synonym 3s,5r-rosuvastatin calcium salt, ent-rosuvastatin
PubChem CID 131673834
IUPAC-namn kalcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra; molekylärt väte
LEDER [HH].[HH].CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosuvastatin, calcium salt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 500.58
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rosuvastatin calcium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.