Läs mer
Rosuvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Calcium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1 |
| Formel vikt | 1000.2835 |
| Procent renhet | >95% |