Läs mer
Rosuvastatin-d6 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin-d6 Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22H21D6FN3NaO6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl-d6)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28FN3O6S.Na/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b10-9+;/t16-,17-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | FC1=CC=C(C2=NC(N(C)S(=O)(C)=O)=NC(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2/C=C/[C@H](O)C[C@H](O)CC(O[Na])=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.56 |
| Procent renhet | >95 |