Läs mer
Rosuvastatin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Rosuvastatin Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Ethyl Ester |
| CAS | 851443-04-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rosuvastatin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H32 F N3 O6 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Ethyl Ester, Rosuvastatin Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32FN3O6S/c1-6-34-21(31)14-19(30)13-18(29)11-12-20-22(15(2)3)26-24(28(4)35(5,32)33)27-23(20)16-7-9-17(25)10-8-16/h7-12,15,18-19,29-30H,6,13-14H2,1-5H3/b12-11+/t18-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Visa mer |