Läs mer
Rosuvastatin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32FN3O6S/c1-6-34-21(31)14-19(30)13-18(29)11-12-20-22(15(2)3)26-24(28(4)35(5,32)33)27-23(20)16-7-9-17(25)10-8-16/h7-12,15,18-19,29-30H,6,13-14H2,1-5H3/b12-11+/t18-,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 509.1996 |
| Procent renhet | >95% |