Läs mer
Rosuvastatin Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Lactone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 463.1577 |
| Procent renhet | >95% |