missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rosuvastatin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosuvastatin Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,17-18,28-29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t17-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 495.1839 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?