Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rosuvastatin, natriumsalt, 98%
Produktkod. 15771769 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15771769 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15771769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461490010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147098-18-8 | C22H27FN3NaO6S | 503.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosuvastatin, sodium salt
CAS 147098-18-8
Smältpunkt 106.0°C to 118.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H27FN3NaO6S
Kvantitet 1 g
Synonym rosuvastatin sodium
InChI-nyckel RGEBGDYYHAFODH-GBNZRNLASA-M
LEDER CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Na+]
IUPAC-namn natrium;(3R,5S)-7-[4-(4-fluorfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-enoat
Molekylvikt (g/mol) 503.53
PubChem CID 131632367
Formel vikt 503.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.