missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rosuvastatin tert-Butyl Ester, TRC

Produktkod. 30426105
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426105 1 g
30420908 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR7005401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 355806-00-7
Molekylformel C26 H36 F N3 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 537.64
Synonym 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S,6E)-, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(methanesulfonyl)methylamino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid tert-butyl ester, Rosuvastatin tert-butyl ester, tert-Butyl (6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate, tert-Butyl rosuvastatin, Rosuvastatin tert-Butyl Ester
IUPAC-namn tert-butyl (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
LEDER CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rosuvastatin tert-Butyl Ester
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H36FN3O6S/c1-16(2)23-21(13-12-19(31)14-20(32)15-22(33)36-26(3,4)5)24(17-8-10-18(27)11-9-17)29-25(28-23)30(6)37(7,34)35/h8-13,16,19-20,31-32H,14-15H2,1-7H3/b13-12+/t19-,20-/m1/s1
Formel vikt 537.2309
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.