Läs mer
Fisherbrand™ RF1000 Ersättningsfilter
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
:
RF1000 Ersättningsfilter; Porstorlek: 0,45μ m
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | RF3000, RF1000 , Manuella styrenheter |
| Material | Polypropen, PTFE |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Typ | Pipettfilter |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |