Läs mer
Fisherbrand™ Rota Rack™ Stort rörställ
Produktkod. 11384085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384085 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11384085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    359.56 SEK / Paket med 1
    Save 93.44 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd flera storlekar av stora provrör samtidigt. Rota Rack™ Stort rörställ har fyra moduler som kan roteras oberoende för att passa olika storlekar. Klicka bara på varje modul på plats och ladda den med rör.
Bara vrid och lås.
  • Varje modul kan roteras oberoende.
  • Använd olika storlekar av provrör samtidigt.
  • Klicka på varje modul på plats och ladda med rör.
  • Racket kan bäras säkert och är fullt autoklaverbart.
  • Ställen förblir helt orienterade tills de vrids igen.
Fyra moduler rymmer fyra storlekar vardera.
  • 2 x 50 ml rör
  • 8 x 15 ml rör
  • 6 x 16 mm till 20 mm rör
  • 10 x 10 mm till 13 mm rör
Varje robust polypropenställ har moduler i grönt, lila, blått och gult.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Rör (10 x 10 till 13 ml, 6 x 15 till 20 ml, 8 x 10 till 15 ml, 2 x 50 ml)
Material Polypropen
Positioner 2 x 50 mL rör, 6 x 16 mL till 20 mL rör, 8 x 15 mL rör eller 10 x 10 mL till 13 mL rör
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) För användning med stora rör
Kvantitet 1 st
Storlek Betydande
Längd (metrisk) 224 mm
Längd (engelska) 8,8 tum
Bredd (engelska) 4,3 tum
Höjd (engelska) 4,3 tum
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Produkttyp Universal Multi Rack
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) 110 mm