Läs mer
Quickfit™ Vanliga sidoarmar
Produktkod. 12485266
Change view
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12485266 8 mm Paket med 5
12957306 10 mm Paket med 5
15577910 13 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12485266 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer GP3RA/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designen ger utmärkt flödeskontroll och tillåter användning med vätskor och gaser med temperaturer mellan -20 C °och 200 °C.
  • Roterande design för fin kontroll av en enda droppe ovärderlig på byretter
  • Borosilikatglas med PTFE-nyckel för utmärkt kemikaliebeständighet
  • Ingen smörjning krävs - inget anfall och ingen förorening
  • Temperaturområde -20 °C till 200 °C
  • Vakuumkapacitet till 10-4Torr
  • Ökad cylinderdiameter för utmärkt dränering
  • Låsring för att förhindra oavsiktlig borttagning
  • Ergonomisk nyckel för bra grepp och enkel manövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarm
Diameter (metrisk) 8 mm
Material Borsilikatglas, PTFE (nyckel)
För användning med (utrustning) GP Rotaflo™ kran