Läs mer
Quickfit™ Vanliga sidoarmar
Produktkod. p-8002704
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 12485266
Brand: Quickfit GP3RA/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designen ger utmärkt flödeskontroll och tillåter användning med vätskor och gaser med temperaturer mellan -20 C °och 200 °C.
  • Roterande design för fin kontroll av en enda droppe ovärderlig på byretter
  • Borosilikatglas med PTFE-nyckel för utmärkt kemikaliebeständighet
  • Ingen smörjning krävs - inget anfall och ingen förorening
  • Temperaturområde -20 °C till 200 °C
  • Vakuumkapacitet till 10-4Torr
  • Ökad cylinderdiameter för utmärkt dränering
  • Låsring för att förhindra oavsiktlig borttagning
  • Ergonomisk nyckel för bra grepp och enkel manövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarm
Diameter (metrisk) 8 mm
Material Borsilikatglas, PTFE (nyckel)
För användning med (utrustning) GP Rotaflo™ kran