Läs mer
Rotaflo™ Avstängningskran Reservdelar
Produktkod. 12852785
Change view
Typ:
Avstängningskran Reservdelar
Krannyckel
Låsring
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Pluggborrning unitSize
12852785 Låsring 6 mm Paket med 5
12947306 Låsring 3 mm Paket med 5
10213410 Krannyckel 3 mm Paket med 5
12967306 Krannyckel 6 mm Paket med 5
12693022 Krannyckel 10 mm Paket med 5
12643032 Avstängningskran Reservdelar 10 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12852785 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer LR6
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byte av låsringar och nycklar till Quickfit Rotaflo™ kranar
Ersättningsnycklar och låsringar bör beställas separat (se vår hemsida eller kontakta kundtjänst)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Låsring
Pluggborrning 6 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Rotaflo™ kran