Läs mer
Rotaflo™ Avstängningskran Reservdelar
Produktkod. 12947306
Change view
Typ:
Avstängningskran Reservdelar
Krannyckel
Låsring
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Pluggborrning Förpackningsstorlek
12947306 Låsring 3 mm Paket med 5
12852785 Låsring 6 mm Paket med 5
10213410 Krannyckel 3 mm Paket med 5
12967306 Krannyckel 6 mm Paket med 5
12693022 Krannyckel 10 mm Paket med 5
12643032 Avstängningskran Reservdelar 10 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12947306 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer LR3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.20 SEK
    290.10 SEK / Paket med 5
    Save 31.10 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Byte av låsringar och nycklar till Quickfit Rotaflo™ kranar
Ersättningsnycklar och låsringar bör beställas separat (se vår hemsida eller kontakta kundtjänst)
Specifikationer
Typ Låsring
Pluggborrning 3 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Rotaflo™ kran