Läs mer
Rotaflo™ Raka mönster med enkla armar för byretter
Produktkod. 15587910
Change view
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15587910 13 mm Paket med 10
12539536 8 mm Paket med 5
10355240 10 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15587910 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer GP10ST/10
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikaliebeständigt borosilikatglas med PTFE-nyckel och roterande design för fin kontroll av en enda droppe
  • Ingen smörjning krävs - inget anfall och ingen förorening
  • Temperaturområde: -20 °C till 200 °C
  • Vakuumkapacitet till 10 Torr
  • Ökad cylinderdiameter för dränering
  • Låsring för att förhindra oavsiktlig borttagning
  • Ergonomisk nyckel för bra grepp och enkel manövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättningskran
Pluggborrning 10 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 13 mm
Längd (metrisk) 225 mm
Temperatur (metrisk) -20 °C till 200 °C
För användning med (utrustning) GP Rotaflo™ Kran
Inkluderar Med PTFE-nyckel