Läs mer
Rotaflo™ Raka mönster med enkla armar för byretter
Produktkod. p-8341003
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 12539536
Brand: Quickfit GP3ST/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikaliebeständigt borosilikatglas med PTFE-nyckel och roterande design för fin kontroll av en enda droppe
  • Ingen smörjning krävs - inget anfall och ingen förorening
  • Temperaturområde: -20 °C till 200 °C
  • Vakuumkapacitet till 10 Torr
  • Ökad cylinderdiameter för dränering
  • Låsring för att förhindra oavsiktlig borttagning
  • Ergonomisk nyckel för bra grepp och enkel manövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarm
Diameter (metrisk) 8 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) GP Rotaflo™ Kran