Läs mer
Rotaflo™ Trevägskran
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 3-vägskran |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) sidoarm | Borrning: 5 mm, OD: 8 mm |
| Längd (metrisk) | 215 mm |