Läs mer
Hirschmann™ rotarus™ Flow 50 peristaltisk pump
Produktkod. 15623516
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15623516 Varje
1 options
Produktkod. 15623516 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9501342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51712.50 SEK
    34658.47 SEK / Paket med 1
    Save 17054.03 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
En bekväm, exakt pumppump med styrmöjligheter för hastighet och flödeshastighet.
  • För kontinuerlig leverans i hastigheter från 0,2 till 100 varv per minut
  • Prestandaklass med 50 watt säkerställer exakt leverans
  • Vitt pulverlackerat hölje
  • Skyddsklass IP 54
  • RFID-teknik används för att detektera pumphuvudet
  • Automatisk blockeringsdetektering och övervakning av slangbrott
  • Kontrollpanel för de viktigaste funktionerna är integrerad direkt i höljet
  • Utrustad med en extern kontrollenhet med pekskärm
  • Snabbt och verktygsfritt byte av pumphuvuden
  • Drift med 24 V DC
Specifikationer
Kapslingsklassificering IP54
Motorhastighet 0,2 till 100 varv per minut
Standardanslutningar USB och RS232-gränssnitt