Läs mer
Hirschmann™ Rotarus™ MKF flerkanaligt pumphuvud
Produktkod. 15633516
Antal kanaler:
8
Produktkod. 15633516
Brand: Hirschmann™ 951108021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i Rotarus persistaltiska pumpar.
  • 8 kanaler
  • 4 rullar
  • Hjälper till kostnadseffektiv, snabb leverans i höga flödeshastigheter
  • Idealisk för flexibla applikationer
Specifikationer
Modell MKF 8-4
Antal kanaler 8
Antal rullar 4