Läs mer
Hirschmann™ Rotarus™ smart 30 set med MKF 60-4-8
Produktkod. 16467039
Kanaler:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16467039
Brand: Hirschmann™ 950113262
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ peristaltisk pumpsats bestående av ett MKF 60-serie flerkanaligt pumphuvud och en exakt smart 30 matarpump, som kan användas i kombination med propprör.
  • Exakt smart 30 leveranspump
  • Idealisk för media med låg viskositet
  • Hastighet kan programmeras direkt på panelen och TFT-pekskärm på husets framsida
  • Digitalt gränssnitt
  • För propprör
  • Rejäla slangkassetter med skruvar möjliggör en finjustering av flödet
  • Pumphuvudet är tillverkat av slitstark PPS, en högpresterande plast med mycket hög värmebeständighet, hög kemisk beständighet och hållbarhet
Specifikationer
Noggrannhet Ca. 5 %
Certifikat och efterlevnad Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2014/30 EG
Kanaler 4
Färg Vit, Svart
Kontrolltyp TFT-pekskärm, ingen extern kontrollmodul
Flödeshastighet 0,080 till 53 ml/min. per kanal
Reversibel Ja
Extern kontroll Digital ingång
Extern kontroll-ingång Start/Stopp, rotationsriktning
För användning med Stopparrör med ID på 0,19 till 2,79 mm
Material Pumpdrift: stål vit pulverlackerad (IP43); Pumphuvud: Hus PPS
Motortyp DC-motor
Antal rullar 8
Mått (L x B x H) Pumpdrift: 190 x 83 x 220 mm; Pumphuvud: 88 x 115 x 117 mm
Total längd (metrisk) Pumpdrift: 190 mm; Pumphuvud: 88 mm
Total bredd (metrisk) Pumpdrift: 83 mm; Pumphuvud: 115 mm
Total höjd (metrisk) Pumpdrift: 220 mm; Pumphuvud: 117 mm
Spänning 100 till 240 VAC
Wattal 30 W
Amperage 100 VA