Läs mer
Hirschmann™ Rotarus™ Standard 100 peristaltisk pump
Motorhastighet:
5 to 500 rpm
Beskrivning
- Kraftfull grundmodell i den peristaltiska pumpserien
- Kostnadseffektiv, snabb pump för höga flöden
- Idealisk för flexibla applikationer, tack vare användningen av olika pumphuvuden och slangar
- Kontrollpanelen på huset möjliggör enkel och snabb konfigurering av de viktigaste parametrarna
- Hastigheten programmeras direkt på enheten
- Prestandaklass med 100 Watt
- Rostfritt stålhölje, skyddsklass IP 65
- Utbytbara pumphuvuden, enkel- och flerkanalsdesign
- Snabbt och verktygsfritt byte av pumphuvuden
- Drift med 24 V DC
Specifikationer
Specifikationer
| Kapslingsklassificering | IP65 |
| Motorhastighet | 5 to 500 rpm |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | Rotarus standard 100i |
| Spänning | 24 V DC |
| Typ | Peristaltisk pump |