Läs mer
Hirschmann™ rotarus™ standard
Produktkod. 15493553
Change view
Flödeshastighet:
0,0001 till 1500 ml/min
0,0036 till 5400 ml/min
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet
15493553 0,0036 till 5400 ml/min
15473543 0,0001 till 1500 ml/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493553 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9501522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44740.50 SEK
    30107.70 SEK / Paket med 1
    Save 14632.80 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Med rotarus™ standard är en kraftfull basmodell tillgänglig. Den kostnadseffektiva, exakta pumpen kan användas flexibelt genom att använda olika pumphuvuden och slangar. Med kontrollpanelen på höljet kan de viktigaste parametrarna enkelt och snabbt ställas in, hastigheten kan programmeras direkt på enheten.
  • Leveranspump
  • Användbar för alla rotarus™ pumphuvuden
  • snabbt byte av pumphuvuden utan användning av verktyg
  • Pumphus kan även fästas på stativet eller staplas
  • Digitala och analoga gränssnitt
Specifikationer
Amperage 100-240 VAC; 50-60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Hus: vit
Beskrivning För höga flöden, Interface digital& analog
Mått (L x B x H) 205 x 100 x 220
Visa TFT-pekskärm
Flödeshastighet 0,0036 till 5400 ml/min
För användning med rotarus™ pumphuvuden
IP-betyg IP54
Inkluderar Extern strömförsörjningsenhet, anslutningskabel för EU, Storbritannien, USA
Material Stål
Modell rotarus™ standard 100
Motortyp DC motor
Antal kanaler 1-12
Antal pumphuvuden Upp till 2
Antal rullar 3-8
Pluggtyp EU, Storbritannien, USA
Produktlinje rotarus™ pumps
Kvantitet 1 vardera
Fjärrkontroll Nej
Reversibel Ja
Hastighetskontroll Kan programmeras direkt på enheten
Typ Leveranspump, snabb
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Hastighet Varvtalsområde 1/min: 5-500
Maximalt tryck 2 bar