Läs mer
Hirschmann™ rotarus™ volym 100i
Product Code. 15404083
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flödeshastighet:
0,0036 till 5400 ml/min
Product Code. 15404083
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 9501564
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Peristaltisk pump för kontinuerlig leverans i hastigheter från 5 till 500 varv per minut
  • rotarus™ volym positionerar sig som en mycket bekväm och exakt doseringspump redan från början som toppmodellen i serien
  • Förutom val av hastighet, flödeshastighet, doseringstid och total volym, rotarus™ volym via andra intelligenta funktioner
  • Olika pumpmetoder med varierande cykler och graderade hastigheter kan också kontrolleras exakt och tillförlitligt
  • Precis som för flödesmodellen kan grundfunktionerna ställas in snabbt och enkelt med hjälp av manöverpanelen på huset
  • Den externa manövermodulen med TFT-pekskärm har en tydlig, självförklarande meny med ytterligare funktioner
  • rotarus™ volume 100 är en bekväm, snabb utmatningspump för höga flöden med kontrollmöjligheter för hastighet, flöde, utmatningstid och total volym
  • Variabla cykler och graderade pumphastigheter kan styras tillförlitligt och exakt
  • Prestandaklass med 100 Watt säkerställer snabb leverans i hastighetsintervall från 5 till 500 varv per minut
  • Husen finns tillgängliga med vit pulverlackering (skyddsklass IP54) och rostfritt stål i rostfritt stål (rotarus™ volym 100i, skyddsklass IP65)
  • RFID-teknik används i rotarus™ volym för att detektera pumphuvudet
  • Modellen har även automatisk blockeringsdetektering och slangbrottsövervakning
  • En kontrollpanel för de viktigaste funktionerna är integrerad direkt i höljet
  • Dessutom, rotarus™ volymen är utrustad med en extern kontrollenhet med pekskärm
  • Anslutningstekniken för pumphuvudet garanterar snabb hantering som standard
  • Utbytbara pumphuvuden, enkel- och flerkanalsdesign
  • Snabbt verktygsfritt byte av pumphuvuden
  • Automatisk detektering av pumphuvud och slang med RFID-teknik
  • Kontrollpanel placerad direkt på pumphuset
  • TFT-pekskärm med användarvänlig meny
  • Kalibrerbar
  • Metodminne
  • Drift med 24 V DC
  • USB och RS232-gränssnitt för PC-länk med gränssnitt (finns som tillbehör)
  • Pumphuvuden från andra tillverkare kan monteras utan svårighet med hjälp av en adapter
  • Omfattande tillbehörssortiment
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE, IP 65
Kanaler 1-12
Beskrivning För höga flöden
Visningstyp TFT-pekskärm
Flödeshastighet 0,0036 till 5400 ml/min
Maximalt tryck 2 bar
Motorhastighet Varvtalsområde 1/min: 5-500
Reversibel Ja
Extern kontroll Analog, digital, seriell
För användning med rotarus™ pumphuvuden
Inkluderar Styrmodul, extern strömförsörjningsenhet, anslutningskabel för EU, Storbritannien, USA
Material Stål, rostfritt
Modell rotarus™ volym 100i
Motortyp DC motor
Antal chefer accepterade Upp till 2
Antal rullar 3-8
Pumphuvud Utmatningspump
Hastighetskontroll Kan programmeras mycket bekvämt och heltäckande med styrmodul
Vägg stil Pluggtyp: EU, Storbritannien, USA
Mått (L x B x H) 270/100/220
Vikt (metrisk) 10.1 kg
Spänning 100/240VAC
Wattal 100W
Amperage 100-240VAC; 50-60Hz
Frekvens 50-60 Hz