Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsförångare, kallfingerkondensor, plastbelagd
Produktkod. 15816232
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15816232 2 l Varje
1 options
Produktkod. 15816232 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer RE402P
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kompakt digital rotationsindunstare, med set med kalla fingerglas, idealisk för lösningsmedelsextraktion där vattenförbrukning är ett problem. Plastbelagd för extra skydd vid användning under vakuum.
  • Digital styrning
  • Kan orienteras för vänster- eller högerhänthet
  • Enkel, balanserad lyftmekanism
  • PTFE/glasvätskebana för kemisk tröghet
  • Grafitimpregnerad PTFE vakuumtätning med lång livslängd
  • Effektivt utkastsystem för kolv och ångrör
En rotationsindunstare är en destillationsenhet som innehåller en effektiv kondensor med en roterande provkolv. När kolven som innehåller lösningsmedlet roteras överför den kontinuerligt ett tunt lager av vätska över hela innerytan. Detta ger en mycket stor yta för avdunstning, provet eller florentinska kolven kan dessutom värmas upp av ett tillbehörsbad för att påskynda processen. Hela systemet har designats för att vara vakuumtätt, en tillbehörsvakuumpump kan anslutas för att minska det totala trycket och därmed kokpunkten för ditt prov.
Enheten är också försedd med en lättanvänd vakuumutlösning och ett kontinuerligt matningssystem, vilket gör att mer lösningsmedel kan dras in i den roterande florentinska kolven utan att operationen behöver stoppas.
Den plastbelagda versionen ger extra säkerhet när du använder glaset under vakuum. Plastbeläggningen säkerställer att operatören skadas mindre sannolikt om någon glaskomponent skulle gå sönder under vakuum. Den extra säkerheten hos en plastbelagd ger också operatören tillräckligt med tid för att överföra eventuella farliga kemikalier till ett lämpligt kärl utan spill.
  • RE402P rotationsförångaren levereras med en vertikalt orienterad, kall fingerglaskondensor för användning med is eller torris för flyktiga eller lågkokande lösningsmedel. Tillhandahåller en kyllösning utan behov av konstant tillförsel av kylvatten.
  • Glasset 402
    P Kallfingerkondensor plastbelagd, vertikal spoleadapter plastbelagd, avlopp för kallfingerkondensor, ångrör för kallfingerkondensor, mottagningskolv 1000ml plastbelagd, Florentinsk flaska 1000ml plastbelagd, matarrör med avstängningskran, vakuumfogklämma, sfärisk fogklämma, sfärisk fog
Specifikationer
Max. Vakuum 3 mmHg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighet 10 till 310 rpm
Visa Digital
Motortyp Borstlös DC
Kondensor typ Kallt finger
Kompatibel kolvtyp Prov: Päronformad TS29/38, Mottagare: Rund kolv S35/20
Mått (L x B x H) 385 x 335 x 470 till 610 mm
Certifikat EEC
Garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz