Läs mer
Gardner Denver Welch™ Anslutningssats för roterande förångare
Produktkod. 13514920 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kemiska membranpumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13514920 Kemiska membranpumpar Varje
1 options
Produktkod. 13514920 Leverantör Gardner Denver Welch™ Leverantörsnummer 112575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1220.33 SEK / Paket med 1
    Save 129.67 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används för kemiska membranpumpar.
  • Enkel anslutning av pumpen till vanliga rotationsförångare
  • Innehåller vakuumslang 18/8x5 (1,5 m), kylvatten, anslutningsslang för kylaggregat och klämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutningssats för roterande förångare
För användning med (utrustning) Kemiska membranpumpar