Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsförångare, diagonalspiralkondensor, plastbelagd
Produktkod. 15806232
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15806232 2 l Varje
1 options
Produktkod. 15806232 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1634060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41730.00 SEK
    39073.79 SEK / Paket med 1
    Save 2656.21 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kompakt digital rotationsindunstare, med diagonalglasset, idealisk för lösningsmedelsutsug i ett dragskåp där det finns höjdbegränsningar. Plastbelagd för extra skydd vid användning under vakuum.
  • Digital styrning
  • Kan orienteras för vänster- eller högerhänthet
  • Enkel, balanserad lyftmekanism
  • PTFE/glasvätskebana för kemisk tröghet
  • Grafitimpregnerad PTFE vakuumtätning med lång livslängd
  • Effektivt utkastsystem för kolv och ångrör
En rotationsindunstare är en destillationsenhet som innehåller en effektiv kondensor med en roterande provkolv. När kolven som innehåller lösningsmedlet roteras överför den kontinuerligt ett tunt lager av vätska över hela innerytan. Detta ger en mycket stor yta för avdunstning, provet eller florentinska kolven kan dessutom värmas upp av ett tillbehörsbad för att påskynda processen. Hela systemet har designats för att vara vakuumtätt, en tillbehörsvakuumpump kan anslutas för att minska det totala trycket och därmed kokpunkten för ditt prov.
Den plastbelagda versionen ger extra säkerhet när du använder glaset under vakuum. Plastbeläggningen säkerställer att operatören skadas mindre sannolikt om någon glaskomponent skulle gå sönder under vakuum. Den extra säkerheten hos en plastbelagd ger också operatören tillräckligt med tid för att överföra eventuella farliga kemikalier till ett lämpligt kärl utan spill.
  • Varje enhet är också försedd med en lättanvänd vakuumutlösning och ett kontinuerligt matningssystem, vilket gör att mer lösningsmedel kan dras in i den roterande florentinska kolven utan att operationen behöver stoppas.
  • RE400P rotationsindunstare levereras med en diagonalt orienterad glaskondensor för standarddestillationer.
  • Glasset 400
    P Diagonalspiralkondensor plastbelagd, ångrör för diagonalkondensor, mottagningskolv 1000ml plastbelagd, Florentinsk kolv 1000ml plastbelagd, matarrör med kran, vakuumtätning, konisk fogklämma, sfärisk fogklämma. (Observera plastbelagda glasvaror är begränsade till 80 °C och därför olämpliga för användning med RE400OB oljebad)
Specifikationer
Max. Vakuum 3 mmHg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighet 10 till 310 rpm
Visa Digital
Motortyp Borstlös DC
Kondensor typ Diagonal
Kompatibel kolvtyp Prov: Päronformad TS29/38, Mottagare: Rund kolv S35/20
Mått (L x B x H) 385 x 335 x 470 till 610 mm
Certifikat EEC
Garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz