Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsförångare, diagonalspiralkondensor
Produktkod. 15876202
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15876202 2 l Varje
1 options
Produktkod. 15876202 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1634057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37355.00 SEK
    34977.72 SEK / Paket med 1
    Save 2377.28 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kompakt digital rotationsindunstare, med diagonalglasset, idealisk för lösningsmedelsutsug i ett dragskåp där det finns höjdbegränsningar.
  • Digital styrning
  • Kan orienteras för vänster- eller högerhänthet
  • Enkel, balanserad lyftmekanism
  • PTFE/glasvätskebana för kemisk tröghet
  • Grafitimpregnerad PTFE vakuumtätning med lång livslängd
  • Effektivt utkastsystem för kolv och ångrör
En rotationsindunstare är en destillationsenhet som innehåller en effektiv kondensor med en roterande provkolv. När kolven som innehåller lösningsmedlet roteras överför den kontinuerligt ett tunt lager av vätska över hela innerytan. Detta ger en mycket stor yta för avdunstning, provet eller florentinska kolven kan dessutom värmas upp av ett tillbehörsbad för att påskynda processen. Hela systemet har designats för att vara vakuumtätt, en tillbehörsvakuumpump kan anslutas för att minska det totala trycket och därmed kokpunkten för ditt prov.
Enheten är också försedd med en lättanvänd vakuumutlösning och ett kontinuerligt matningssystem, vilket gör att mer lösningsmedel kan dras in i den roterande florentinska kolven utan att operationen behöver stoppas.
  • RE400 rotationsindunstare levereras med en diagonalt orienterad glaskondensor för standarddestillationer.
  • Glasset 400
    Diagonal spiralkondensor, ångrör för diagonalkondensor, mottagningskolv 1000ml, Florentinsk kolv 1000ml, matarrör med kran, vakuumtätning, konisk fogklämma, sfärisk fogklämma.
Specifikationer
Max. Vakuum 3 mmHg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighet 10 till 310 rpm
Visa Digital
Motortyp Borstlös DC
Kondensor typ Diagonal
Kompatibel kolvtyp Prov: Päronformad TS29/38, Mottagare: Rund kolv S35/20
Mått (L x B x H) 385 x 335 x 470 till 610 mm
Certifikat EEC
Garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz