Beskrivning
- Hög kemikalieresistens
- Tillverkad av en PTFE-blandning
- Med en inbyggd fjäder i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Läpptätning |
| Material | PTFE |
| Typ | Rotary Evaporators Läpptätning |
| För användning med (utrustning) | RV 10.8001 rotationsindunstare |
| Inkluderar | Fjäder i rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 förpackning |