Läs mer
IKA™ Roterande förångare RV 10 auto pro VC Komplett, EU-kontakt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17501325 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17501325 4 l
1 options
Produktkod. 17501325 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007353
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RV 10 auto pro VC Complete-paketet är den kompletta lösningen för din roterande förångare och inkluderar den roterande förångaren RV 10 auto, värmebad HB digital, vakuumpump VACSTAR digital och recirkulerande kylare RC 2 lite.
Förutom den roterande förångaren RV 10 auto innehåller paketet värmebadet HB digital med en kapacitet på 4 liter, vakuumpumpen VACSTAR digital och recirkulerande kylare RC 2 lite.
  • RV 10 auto är flaggskeppet för IKA produktlinje för roterande förångare.
  • Bland andra funktioner imponerar den med sin innovativa och intuitiva drift via en briljant TFT-färggrafisk display, en integrerad vakuumkontroll, kylvattenövervakning och sofistikerade säkerhetsstandarder.
  • RV 10 auto erbjuder alla egenskaper för effektiv, säker och ekonomisk drift. Detta inkluderar den automatiska regleringen av vakuumet och mängden kylvatten.
  • Vakuumregulatorns individuellt justerbara rengöringscykel minskar underhållsintervallet och förlänger samtidigt systemets livslängd.
  • Alla komponenter och anslutningar som krävs för drift ingår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (metriskt) 440 mm
Höjd (metrisk) 430 mm
Max. Vakuum 1 bar
Vikt (metrisk) 21.5 kg
Spänning 110 V
Bredd (metrisk) 500 mm
Kapacitet (metrisk) 4 l
Hastighet 5 till 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Visa TFT-display
För användning med (applikation) Destillering
Kylyta 1500 cm 2
Motortyp DC
Wattal 1400 W
Kondensor typ Vertikal, belagd
IP-betyg IP20
Temperaturnoggrannhet ±1 K
Värmekapacitet (metrisk) Omgivningstemperatur till 180 °C
Garanti 2+1 år
Typ Motorlyft roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU-kontakt