Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Adapter för stänkhuvud för roterande förångare
Beskrivning
- För användning med roterande förångare
- Skyddar mot att vätska tränger in i kondensorn
- Användbar för vätskor som har en tendens att skumma
- Stänkhuvuden har ett 29/32-uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Anti-klättring |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Avsmalning | Kon: 29/32, Sockel: 29/32 |
| Volym (metrisk) | 150 mL |