Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Adapter för stänkhuvud för roterande förångare
Produktkod. 15577960
Change view
Avsmalning:
Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Kon: 24/29, Sockel: 29/32
Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avsmalning Förpackningsstorlek
15577960 Kon: 19/26, Sockel: 29/32 Paket med 5
12994065 Kon: 24/29, Sockel: 29/32 Varje
12904075 Kon: 29/32, Sockel: 29/32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15577960 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer SH15/19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7610.00 SEK
    5623.28 SEK / Paket med 5
    Save 1986.72 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-02-2027
Skyddar mot skummande produkter som kan sippra in i en kondensor. Pyrex™ Quickfit™ Stänkhuvudadaptern för roterande förångare har en anti-klättringsmekanism.
  • För användning med roterande förångare
  • Skyddar mot att vätska tränger in i kondensorn
  • Användbar för vätskor som har en tendens att skumma
  • Stänkhuvuden har ett 29/32-uttag
Specifikationer
Beskrivning Anti-klättring
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Kvantitet 1 vardera
Avsmalning Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Volym (metrisk) 150 mL