Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Adapter för stänkhuvud för roterande förångare
Produktkod. p-8003023
Avsmalning:
Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Kon: 24/29, Sockel: 29/32
Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12994065
Brand: Pyrex™ SH15/24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot skummande produkter som kan sippra in i en kondensor. Pyrex™ Quickfit™ Stänkhuvudadaptern för roterande förångare har en anti-klättringsmekanism.
  • För användning med roterande förångare
  • Skyddar mot att vätska tränger in i kondensorn
  • Användbar för vätskor som har en tendens att skumma
  • Stänkhuvuden har ett 29/32-uttag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anti-klättring
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Kvantitet 1 vardera
Avsmalning Kon: 24/29, Sockel: 29/32
Volym (metrisk) 150 mL