Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsförångare, vertikal spiralkondensor, plastbelagd
Produktkod. 15896202
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15896202 2 l Varje
1 options
Produktkod. 15896202 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1634061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompakt digital rotationsindunstare, med vertikalt glasset, idealisk för lösningsmedelsextraktion där det finns begränsat bänkutrymme. Plastbelagd för extra skydd vid användning under vakuum.
  • Digital styrning
  • Kan orienteras för vänster- eller högerhänthet
  • Enkel, balanserad lyftmekanism
  • PTFE/glasvätskebana för kemisk tröghet
  • Grafitimpregnerad PTFE vakuumtätning med lång livslängd
  • Effektivt utkastsystem för kolv och ångrör
En rotationsindunstare är en destillationsenhet som innehåller en effektiv kondensor med en roterande provkolv. När kolven som innehåller lösningsmedlet roteras överför den kontinuerligt ett tunt lager av vätska över hela innerytan. Detta ger en mycket stor yta för avdunstning, provet eller florentinska kolven kan dessutom värmas upp av ett tillbehörsbad för att påskynda processen. Hela systemet har designats för att vara vakuumtätt, en tillbehörsvakuumpump kan anslutas för att minska det totala trycket och därmed kokpunkten för ditt prov.
Enheten är också försedd med en lättanvänd vakuumutlösning och ett kontinuerligt matningssystem, vilket gör att mer lösningsmedel kan dras in i den roterande florentinska kolven utan att operationen behöver stoppas.
Den plastbelagda versionen ger extra säkerhet när du använder glaset under vakuum. Plastbeläggningen säkerställer att operatören skadas mindre sannolikt om någon glaskomponent skulle gå sönder under vakuum. Den extra säkerheten hos en plastbelagd ger också operatören tillräckligt med tid för att överföra eventuella farliga kemikalier till ett lämpligt kärl utan spill.
  • RE401P rotationsindunstare levereras med en vertikalt orienterad glaskondensor för destillation av lösningsmedel med högre kokpunkter. 20 % smalare än en diagonal kondensor som sparar utrymme.
  • Glasset 401P
    Vertikal spolkondensor plastbelagd, vertikal spoladapter plastbelagd, ångrör för vertikal kondensor, mottagningskolv 1000mL plastbelagd, Florentinsk flaska 1000mL plastbelagd, matarrör med avstängningskran, vakuumtätning, konisk fogklämma, sfärisk fogklämma.
Specifikationer
Max. Vakuum 3 mmHg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighet 10 till 310 rpm
Visa Digital
Motortyp Borstlös DC
Kondensor typ Vertikal
Kompatibel kolvtyp Prov: Päronformad TS29/38, Mottagare: Rund kolv S35/20
Mått (L x B x H) 385 x 335 x 470 till 610 mm
Certifikat EEC
Garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz