Läs mer
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Produktkod. 12398448 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rotationsblandare (RM-1 och RM-2)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12398448 Rotationsblandare (RM-1 och RM-2) Varje
1 options
Produktkod. 12398448
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The range of accessories can also be autoclaved and allow for easy loading and tube removal.
  • Rotary Mixer Disc plain ready to accept Flask 'Pick n Mix' or Tube 'Pick n Mix' clips
  • Can be autoclaved and allow for easy loading and tube removal
  • The accessory is easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rotationsblandare (RM-1 och RM-2)