Läs mer
Robin™ Roterande mixer
Produktkod. 11959597
Hastighetsintervall:
2 till 25 U/min.
Produktkod. 11959597
Brand: Robin™ PF310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Agitera vätskeprover med denna roterande mixer, det perfekta valet för molekylärbiologi, kliniska och biokemitillämpningar. Den kan köras i olika hastigheter och har justerbar lutning.
  • Variabel hastighet 2 till 25 rpm
  • Justerbar lutning
  • För rördiameter 17,5, 25 eller 32 mm med extra trumrotorer (tillbehör)
Specifikationer
Hastighetsintervall 2 till 25 U/min.
Spänning 230 V
Djup (metriskt) 21 cm
Höjd (metrisk) 28 cm
Längd (metrisk) 20 cm
Garanti och serviceerbjudande 15 månader