Läs mer
Slice™ Roterande sax
Produktkod. 16413659
Change view
Längd (engelska):
5,51 tum
Produktkod. Längd (engelska)
16413659 5,51 tum
1 options
Produktkod. 16413659 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.87 SEK
    277.90 SEK / Paket med 1
    Save 63.97 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Roterande sax med bladlös design är idealiska för att snabbt och ergonomiskt skära igenom tunna, styva material.
  • Bladfri sax
  • Slitstarkt förstärkt nylonhandtag med mjukt greppfoder
  • Säkrare än traditionella saxar
  • Ambidextrous design
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Olje-, smörj- och underhållsfri
  • Lätt och robust
Specifikationer
För användning med (utrustning) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Längd (engelska) 5,51 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Material TPE, rostfritt stål, GCr15
Beskrivning Bladlöst
För användning med (applikation) Kapning av styva tunna material
Produkttyp Roterande