Läs mer
VACUUBRAND™ Lamellpump RZ 2.5
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17869816 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CN (endast kinesisk kontakt)
Produktkod. 17869816
Brand: VACUUBRAND™ 20798120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den roterande skovelpumpen RZ 2.5 erbjuder fantastiska prestanda i en kompakt design - även med gasballasten öppen möjliggör de ett mycket bra slutligt vakuum.
  • Höga flödeshastigheter även vid vakuumnivåer som närmar sig slutvakuum
  • Mycket bra ultimat vakuum även med gasballast
  • Vakuumtät vid avstängning; extern anti-suckback ventil behövs inte
  • Stor oljevolym: Långa intervall mellan oljebyten
  • Enkelt underhåll tack vare teleskopisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0,002 mbar
Pluggtyp CEE
Flödeshastighet 2,3 m3 /h.
Pumptyp Roterande lamellvakuumpump
Kapslingsklassificering IP40
Användningsområden Lyofilisering, finvakuumdestillation och evakuering av små volymer
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V