Läs mer
VACUUBRAND™ Lamellpump RZ 6
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200004213 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CEE/CN
Produktkod. 17899816
Brand: VACUUBRAND™ 20798130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lamellpumpen RZ 6 från VACUUBRAND erbjuder fantastisk prestanda i en kompakt design - även med gasballasten öppen möjliggör de ett mycket bra slutligt vakuum.
  • Höga flödeshastigheter även vid vakuumnivåer som närmar sig slutvakuum
  • Hög vattenångtolerans på grund av effektiv gasballast; mycket bra ultimat vakuum även med gasballast
  • Vakuumtät vid avstängning; extern anti-suckback ventil behövs inte
  • Stor oljevolym: Långa intervall mellan oljebyten
  • Enkelt underhåll tack vare teleskopisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0,002 mbar
Pluggtyp CEE
Flödeshastighet 5,7 m3 /h.
Pumptyp Roterande lamellvakuumpump
Kapslingsklassificering IP40
Användningsområden Avgasning, lyofilisering, finvakuumdestillation och torkkammare
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V