Läs mer
Edwards Vacuum™ Lamellvakuumpumpar
Modell:
RV3
RV5
Spänning:
110 till 120/230 V
110 till 230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbel frekvens: 110-120 V eller 230V, 50/60 Hz
- Mycket tyst: ljudtrycket vid 1 m är 48 dB(A)
- Robust design: förbättrad hantering av vattenånga, 290g/h vid ångtryck upp till 80mbar
- Inbyggd inloppsventil: snabbverkande avstängningsventil förhindrar att olja sugs tillbaka vid strömavbrott
- Tillgängliga tillbehör: avgasmunstycke och nätkabel
- Tillämpningar: analytiska instrument; kryoteknik; ugnar; tunnskiktsavsättning; högenergifysik; vakuumugnar; indunstning; roterande förångare; frystorkning; centrifugalkrafter; vakuumformning; apparater för destillation/extraktion; filtrering; dragskåp/handsklådor; impregnering; stöder högvakuumsystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | RV5 |
| Bullernivå | 48 dB(A) |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 225 mm |
| Användningsområden | analytiska instrument, kryoteknik, ugnar, tunnskiktsavsättning, högenergifysik, vakuumugnar, indunstning, roterande förångare, frystorkning, centrifugalkrafter, vakuumformning, apparater för destillation/extraktion, filtrering, dragskåp/handsklådor, impregnering, stöder högvakuumsystem. |
| Maximalt tryck | 3,0 x 10 -2 mbar |
| Spänning | 110 till 230 V |