Läs mer
Edwards Vacuum™ Lamellvakuumpumpar
Beskrivning
- Dubbel frekvens: 110-120 V eller 230V, 50/60 Hz
- Mycket tyst: ljudtrycket vid 1 m är 48 dB(A)
- Robust design: förbättrad hantering av vattenånga, 290g/h vid ångtryck upp till 80mbar
- Inbyggd inloppsventil: snabbverkande avstängningsventil förhindrar att olja sugs tillbaka vid strömavbrott
- Tillgängliga tillbehör: avgasmunstycke och nätkabel
- Tillämpningar: analytiska instrument; kryoteknik; ugnar; tunnskiktsavsättning; högenergifysik; vakuumugnar; indunstning; roterande förångare; frystorkning; centrifugalkrafter; vakuumformning; apparater för destillation/extraktion; filtrering; dragskåp/handsklådor; impregnering; stöder högvakuumsystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tvåstegs, oljetät, skjutvålblad |
| Modell | RV3 |
| Bullernivå | 48 dbA |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 225 mm |
| Pumptyp | Våtpump, oljeroterande vingpump tvåstegs |
| Oljekapacitet | 0.7 L |
| Användningsområden | Tunnskiktsavsättning |
| Maximalt tryck | 3,0 x 10 -2 mbar |
| Visa mer |