Läs mer
Edwards Vacuum™ Lamellvakuumpumpar
Produktkod. p-8001305
Modell:
RV3
RV5
Spänning:
110 till 120/230 V
110 till 230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10015450
Brand: Edwards Vacuum™ A65201903
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levererar utmärkt slutligt vakuumtryck, höga pumphastigheter och överlägsen ånghanteringskapacitet med tyst drift. Edwards™-lamellvakuumpumpar har en unik lägesväljare som möjliggör applikationer med antingen högvakuum eller hög genomströmning.
  • Dubbel frekvens: 110-120 V eller 230V, 50/60 Hz
  • Mycket tyst: ljudtrycket vid 1 m är 48 dB(A)
  • Robust design: förbättrad hantering av vattenånga, 290g/h vid ångtryck upp till 80mbar
  • Inbyggd inloppsventil: snabbverkande avstängningsventil förhindrar att olja sugs tillbaka vid strömavbrott
  • Tillgängliga tillbehör: avgasmunstycke och nätkabel
  • Tillämpningar: analytiska instrument; kryoteknik; ugnar; tunnskiktsavsättning; högenergifysik; vakuumugnar; indunstning; roterande förångare; frystorkning; centrifugalkrafter; vakuumformning; apparater för destillation/extraktion; filtrering; dragskåp/handsklådor; impregnering; stöder högvakuumsystem.
Specifikationer
Beskrivning Two stage, oil-sealed, sliding vane
Modell RV3
Bullernivå 48 dB(A)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 225 mm
Pumptyp Wet Pump, Oil Rotary Vane Pump Two-Stage
Oljekapacitet 0.7 L
Användningsområden Tunnskiktsavsättning
Maximalt tryck 3,0 x 10 -2 mbar
Spänning 110 till 120/230 V