Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Rotascreen Latex
Produktkod. 17343211 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Kvantitet:
4 flaskor (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Produktkod. Kvantitet
17343211 4 flaskor (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
1 options
Produktkod. 17343211 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M80CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Rotascreen Latex - Rapid and simple latex agglutination test for the detection of Rotavirus antigen.
  • A simple latex aggutination test for the detection of Adenovirus antigen in faecal specimens.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kontrolluppsättningar M80c Positive control - 1.0 mL
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Non-waived
Detekterbara analyter Rabbit Rotavirus antibody
Formatera 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Provtyp Suspension of faecal specimen
Känslighet 0.97
Typ Latex Agglutination Test
För användning med (applikation) The Detection of Rotavirus Antigen in Faecal Specimens
För användning med (utrustning) Laboratory Centrifuge, Stoppered or Screw-Capped Tubes
Inkluderar 50 tests
Material Polyethylene Dropper Bottles
Antal reaktioner 2 / test
Organismgrupp Animal
Förpackningstyp Carton
Kvantitet 4 flaskor (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Reagenstyp M80a - Test reagent - 2.5 mL - Contains (rabbit) Rotavirus antibody-sensitised latex particles
Art Rotavirus
Specificitet 0.97
Målorganismklass Eukaryota
Testtid 12 minutes