Läs mer
Scientific Industries Genie Roto-Shake Rotator/Rocker
Produktkod. 13488186 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
5 till 35 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
13488186 5 till 35 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13488186 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 5160305
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Genie Roto-Shake Rotator/Rocker med multi-action plattform utför gungande eller roterande rörelser. Magnetiska remsor av rostfritt stål och monteringsplattor med fjäderklämmor erbjuder en mängd olika konfigurationer för olika applikationer. Brett omgivningssortiment är idealiskt för användning i kylrum och inkubatorer.
  • Nu kan du erbjuda en mängd skakalternativ för dina applikationer med tillägget av denna allt-i-ett-skakenhet.
  • Den växlar lätt från gungande till roterande, och den magnetiska plattformen kan tas bort och ersättas med en 3-D orbital skakplattform.
  • En enkel mekanisk justering ändrar vipp-/rotatorfunktionen.
  • Den rörliga komponenten i denna shaker är en dubbelsidig 8 tum. B x 13,5 tum. L plattform i rostfritt stål.
  • Detta rymmer ett brett utbud av tillbehör som monteras i en mängd olika konfigurationer för olika applikationer.
  • Använd magnetiska SS-remsor för att montera membranbaserade blot-analyser/tvättar direkt på plattformen.
  • Den halkfria vippplattformsfästet i metall för brickor och de autoklaverbara monteringsplattorna med fjäderklämmor för tre olika storlekar av rör fästs magnetiskt på plattformen.
  • Plattformen i rostfritt stål är lätt att rengöra och dekontaminera.
  • Eftersom shakern håller inställda hastigheter mellan 0 och °38 C är den lämplig för användning i kylrum och inkubatorer.
  • För större kapacitet, beställ expansionssatser separat.
Specifikationer
Gungvinkel ±10°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Lutningsvinkel ±10°
Hastighetsintervall 5 till 35 rpm
Elektriska krav 240 V
Spänning 240 V
Temperaturområde (metriskt) 38 °C
Bärande kapacitet (engelska) 9.9 lb.
Temperaturområde (engelska) 100,4 °F
Frekvens 50/60 Hz
Mått (LxB) Plattform 342 x 203.2 mm
Längd (engelska) Plattform 13,5 tum
Längd (metrisk) plattform 342 mm
Bredd (engelska) 19,9 tum.
Bredd (engelska) Plattform 8 tum
Bredd (metrisk) 505 mm
Bredd (metrisk) Plattform 203.2 mm
Fraktvikt (engelska) 9.9 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg